Learn More
4-Bromocrotonato de etilo, 75%, téc.
Código de producto. 10371574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371574 5 g Frasco de vidrio 5 g
10408840 25 g Frasco de vidrio 25 g
10752895 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10371574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37746-78-4 | C6H9BrO2| 193,04 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37746-78-4
Fórmula molecular C6H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 193.04
Número MDL MFCD00000247
Clave InChI FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
PubChem CID 5373944
Nombre IUPAC etilo (E)-4-bromobut-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromocrotonate
Nombre de nota tech., 75%
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 94°C to 95°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 70% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.4900 to 1.494
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.04
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-bromocrotonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación