Learn More
Etil 4-bromobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El etil 4-bromobutirato se utiliza como compuesto básico para la preparación de derivados peptídicos conjugados de inhibidores de luciferasa de luciérnaga. Encuentra aplicación en la síntesis de poli(óxido de 2,6,-dimetil-1,4-fenileno) y tieno(2,3-b)-azepin-4-onas.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatibles con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-bromobutyrate |
| Densidad | 1.363 |
| Punto de ebullición | 80°C to 82°C (10 mm) |
| Temperatura de inflamación | 90°C (194°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Índice de refracción | 1.456 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1749700 |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.06 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethyl 4-bromobutyrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-bromobutyrate