Learn More
Etilo 4-bromobutirato, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904941 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10458150 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10644662 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173350025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2969-81-5 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2969-81-5
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Clave InChI XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
Nombre IUPAC etilo 4-bromobutanoato
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromobutyrate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3CO2C2H5
Índice de refracción 1.4549 to 1.4569
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02,283
Gravedad específica 1.36
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-bromobutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.