Learn More
Etil 4-bromobutanoato, TRC
Código de producto. 30385906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385906 25 g -
30375667 50 g 50 g
30382082 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90029025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2969-81-5
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.05
Sinónimo 1-Bromo-3-(carboethoxy)propane, 3-(Ethoxycarbonyl)propyl Bromide, 4-Bromobutanoic Acid Ethyl Ester, 4-Bromobutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Bromobutyrate, Ethyl gamma-Bromobutyrate, NSC 133462, gamma-Bromobutyric Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Bromobutanoate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9942