Learn More
Etil (4-bromobenzoil)acetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122904 1 g Frasco de vidrio 1 g
10597814 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10122904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399160010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26510-95-2 | C11H11BrO3 | 271.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26510-95-2
Fórmula molecular C11H11BrO3
Peso molecular (g/mol) 271.1
Número MDL MFCD00231243
Clave InChI PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-4-bromophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-bromobenzoyl acetate, ethyl 4-bromobenzoylacetate, 3-4-bromo-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-3-oxo-propionate, benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl p-bromobenzoyl acetate, benzenepropanoic acid,4-bromo-b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2757149
Nombre IUPAC etil 3-(4-bromofenil)-3-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Color Amarillo
Densidad 1.4320g/mL
Punto de ebullición 268°C to 269°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4C(O)CH2CO2CH2CH3
Cantidad 1 g
Beilstein 10, I, 324
Gravedad específica 1.432
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.