Learn More
Etil 4-bromobenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10096183 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10096183 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10387891 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10096183 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 249760100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5798-75-4
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00016329
Clave InChI XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
PubChem CID 22043
Nombre IUPAC etil 4-bromobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromobenzoate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.4300g/mL
Punto de ebullición 262°C to 264°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.5440 to 1.547
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 1.43
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.06
Porcentaje de pureza 99%