Learn More
4-Bromobenzoato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440173 10 g 10 g
11450173 50 g 50 g
11460173 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440173 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11365.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Ethyl 4-bromobenzoate undergoes reduction with potassium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (PDBBA) at 0°C to yield aldehydes. Reaction of ethyl 4-bromobenzoate and substituted benzyl chloride with zinc dust and a Pd catalyst is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromobenzoato de etilo se somete a una reducción con hidruro de diisobutil-t-butoxialuminio de potasio (PDBBA) a 0 °C para producir aldehídos. Se ha descrito una reacción del 4-bromobenzoato de etilo y del cloruro de bencilo sustituido con el polvo de zinc y un catalizador de Pd.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5798-75-4
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00016329
Clave InChI XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
PubChem CID 22043
Nombre IUPAC etil 4-bromobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromobenzoate
Densidad 1.403
Punto de ebullición 262°C to 264°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 10 g
Beilstein 1867129
Índice Merck 14,1408
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza ≥98%