Learn More
4-Bromoacetoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Bromoacetoacetate |
| CAS | 13176-46-0 |
| Fórmula molecular | C6H9BrO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OCC)CC(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.97 |