Learn More
4-Bromo-2-(metoxiimino)-3-oxobutirato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutyrate |
| CAS | 60845-87-6 |
| Fórmula molecular | C7H10BrNO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-(methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10BrNO4/c1-3-13-7(11)6(9-12-2)5(10)4-8/h3-4H2,1-2H3/b9-6+ |
| SMILES | O=C(OCC)/C(C(CBr)=O)=N/OC |
| Nombre IUPAC | (E)-4-bromo-2-(metoxiimino)-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.98 |