Learn More
Etil 4-Bifenilacetato, TRC
Código de producto. 30387801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387801 500 mg -
30375494 50 mg 50 miligramos
30387280 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE900208500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14062-23-8
Fórmula molecular C16 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, 4-Biphenylacetic acid, ethyl ester (8CI), Acetic acid, (4-biphenylyl)-, ethyl ester (7CI), Diatec, Ethyl 4-biphenylylacetate, Ethyl p-biphenylylacetate, Felbinac ethyl ester, LM 001
Nombre IUPAC Etil-2-(4-fenilfenil)acetato
SMILES CCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Felbinac Ethyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)12-13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.115
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.