Learn More
Etil 4-Bifenilacetato, TRC
Código de producto. 30375494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375494 50 mg 50 miligramos
30387280 100 mg -
30387801 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90020850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14062-23-8
Fórmula molecular C16 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, 4-Biphenylacetic acid, ethyl ester (8CI), Acetic acid, (4-biphenylyl)-, ethyl ester (7CI), Diatec, Ethyl 4-biphenylylacetate, Ethyl p-biphenylylacetate, Felbinac ethyl ester, LM 001
Nombre IUPAC Etil-2-(4-fenilfenil)acetato
SMILES CCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Felbinac Ethyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)12-13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.115