Learn More
Etilo 4-aminopiperidin-1-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382797 25 g 25 g
11372797 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15866.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 58859-46-4 | C8H16N2O2 | 172.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58859-46-4
Fórmula molecular C8H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 172.228
Número MDL MFCD00006484
Clave InChI GQQQULCEHJQUJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-amino-1-carbethoxypiperidine, unii-54815srp4z, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, ethyl ester, ethyl 4-aminopiperidinecarboxylate, ethyl-4-amino-1-piperidine carboxylate, 4-amino-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat, pubchem2064, acmc-209m7k
PubChem CID 100867
Nombre IUPAC etil 4-aminopiperidina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCC(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
Densidad 1.004
Punto de ebullición 118°C to 120°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 25 g
Beilstein 388597
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 98%