Learn More
4-Aminofenilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454533 25 g 25 g
11444533 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11529.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5438-70-0 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5438-70-0
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00017569
Clave InChI CFNDVXUTYPXOPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-aminophenylacetate, ethyl 2-4-aminophenyl acetate, p-aminophenylacetic acid ethyl ester, 4-aminophenylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-aminophenyl acetate, ethyl p-aminophenylacetate, unii-5h8cfu7gnp, benzeneacetic acid, 4-amino-, ethyl ester, ethyl-4-aminophenylacetate
PubChem CID 225219
Nombre IUPAC 2-(4-aminofenil)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-aminophenylacetate
Punto de fusión 46°C to 48°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%