Learn More
(4-aminofenil)carbamato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (4-Aminophenyl)carbamate |
| CAS | 57399-97-0 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCOC(=O)Nc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminofenil)carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.204 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.09 |