Learn More
Clorhidrato de 4-aminopentanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Aminopentanoate Hydrochloride |
| CAS | 119396-97-3 |
| Fórmula molecular | C7H15NO2 . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pentanoic acid, 4-amino-, ethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Pentanoic acid, 4-amino-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), 4-Aminopentanoic acid ethyl ester hydrochloride, 4-Aminovaleric acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 4-aminovalerate hydrochloride, Ethyl 4-aminopentanoate hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)CCC(C)N |
| Nombre IUPAC | 4-aminopentanoato de etilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.087 |