Learn More
4-Aminobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495073 250 g 250 g
11485073 1000 g 1000 g
11405083 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12754.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.80€
    52.65€ / 250 g
    Ahorro 11.15€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 94-09-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ethyl 4-aminobenzoate is used as an anesthetic and utilized for topical pain reliever. It is mixed with antipyrine to get A/B otic drops, which is used in the removal of earwax as well as relieve ear from pain. It exhibits analgesic and antipruritic effect mainly used for wounds, ulcers, mucosal surfaces and hemorrhoids narcotic pain. Further, it is a main constituent of anesthetic ointments. In addition to this, it is effective to toothache, sore throat, oral ulcers, hemorrhoids and anal fissure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminobenzoato de etilo se utiliza como anestésico y para el analgésico tópico. Se mezcla con antipirina para obtener gotas óticas A/B, empleadas en la eliminación de la cera de los oídos, así como para aliviar el dolor de oído. Presenta efecto analgésico y antiprurítico utilizado principalmente para heridas, úlceras, superficies mucosas y como analgésico opiáceo para hemorroides. Además, es un componente principal de los ungüentos anestésicos. Asimismo, resulta eficaz para el dolor de dientes, el dolor de garganta, úlceras orales, hemorroides y fisuras anales.
Solubilidad
Soluble en etanol, cloroformo, éter etílico y ácidos diluidos. Poco soluble en agua
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-09-7
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00007892
Clave InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-aminobenzoate
Punto de fusión 88°C to 92°C
Punto de ebullición 310°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 638434
Índice Merck 14,1086
Información de solubilidad Soluble in ethanol,chloroform,ethyl ether and dilute acids. Sparingly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-aminobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 4-aminobenzoate