Learn More
Etilo 4-aminobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-aminobenzoate |
| Punto de fusión | 89.0°C to 92.0°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 172°C (17.0 hPa) |
| Temperatura de inflamación | >100°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H2NC6H4CO2C2H5 |
| Cantidad | 100 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl 4-aminobenzoate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.