Learn More
4-amino-2-mercaptopirimidina-5-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 774-07-2 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N3 O2 S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O2S/c1-2-12-6(11)4-3-9-7(13)10-5(4)8/h3H,2H2,1H3,(H3,8,9,10,13) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc(S)nc1N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-sulfanilpirimidina-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0415 |