Learn More
Etilo 4-amino-2-mercaptopirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357146 5 g 5 g
11347146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07121.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 774-07-2
Fórmula molecular C7H9N3O2S
Peso molecular (g/mol) 199.23
Número MDL MFCD00023227
Clave InChI DKTWKRWWQKVQQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, ethyl 6-amino-2-thioxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-sulfanylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-mercapto-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-amino-2-mercapropyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-amino-2-mercapto-, ethyl ester, ethyl 4-amino-2-sulfanyl-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-amino-2-sulfanylidene-3h-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-thioxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 6-amino-2-thioxo-1,2-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
PubChem CID 759149
Nombre IUPAC etilo 6-amino-2-sulfanilideno-1H-pirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)NC(=S)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Punto de fusión ∽260°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 176363
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.23
Porcentaje de pureza 97%