Learn More
4-amino-2-hidroxibenzoato de etilo (aminosalicilato de etilo), Mikromol™
Descripción
4-amino-2-hidroxibenzoato de etilo (aminosalicilato de etilo)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Ethyl Aminosalicylate) |
| CAS | 6059-17-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Ethyl Aminosalicylate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Ethyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Ethyl 4-aminosalicylate, Ethyl p-aminosalicylate, p-Aminosalicylic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,11H,2,10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(N)cc1O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-hidroxibenzoato de etilo |
| Show More |