Learn More
4-Amino-2-fluorobenzoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Amino-2-fluorobenzoate |
| CAS | 73792-06-0 |
| Fórmula molecular | C9H10NO2F |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10FNO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(N)cc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 183.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0696 |