Learn More
4-Acetilbutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334795 100 g 100 g
11314795 5 g 5 g
11324795 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17848.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13984-57-1 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13984-57-1
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD00009213
Clave InChI MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-acetylbutyrate, hexanoic acid, 5-oxo-, ethyl ester, 5-oxohexanoic acid ethyl ester, ethyl 4-acetylbutanoate, ethyl 4-acetyl-butanoate, ethyl 4-acetyl-butyrate, acmc-1c2gr, 5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, mgpsidgtlfkdey-uhfffaoysa
PubChem CID 84130
Nombre IUPAC 5-oxohexanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-acetylbutyrate
Densidad 0.989
Punto de ebullición 65°C (0.76 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 100 g
Beilstein 1762625
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%