Learn More
4-Acetil-5-oxohexanoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11368456 25 g 25 g
11358456 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11368456 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17496.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2832-10-2 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2832-10-2
Número MDL MFCD00009211
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
Densidad 1.067
Punto de ebullición 153°C to 154°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C10H16O4
Índice de refracción 1.4545
Cantidad 25 g
Beilstein 1785189
Sinónimo ethyl 4,4-diacetylbutyrate, 4-acetyl-5-oxohexanoic acid ethyl ester, 4,4-diacetylbutyric acid ethyl ester, ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 4-acetyl-5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester, hexanoic acid, 4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester
Clave InChI CVPCFJRJUCNUJG-VQHVLOKHSA-N
SMILES CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)C
Nombre IUPAC 4-acetil-5-oxohexanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 200.23
PubChem CID 2733934
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%