Learn More
4-Acetil-5-oxohexanoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358456 5 g 5 g
11368456 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17496.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2832-10-2 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2832-10-2
Número MDL MFCD00009211
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
Densidad 1.067
Punto de ebullición 153°C to 154°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C11H21BrO2
Índice de refracción 1.4545
Cantidad 5 g
Beilstein 1785189
Sinónimo undecanoic acid, 11-bromo, 11-bromodecanoic acid, 11-bromo-undecanoic acid, 11-bromoundecanoic acid,tech, 11-bromoundecanoicacid, 11bromoundecanoic acid, 11-bromohendecanoic acid, 11-bromo undecanoic acid, ksc489q1h, 11-bromoundecanoic acid
Clave InChI IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCCCCBr)CCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 11-bromoundecanoico
Peso molecular (g/mol) 265.19
PubChem CID 17812
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%