Learn More
Etil 4-acetoxibutanoato, TRC
Código de producto. 30381713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381713 250 g
30376328 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE896000250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25560-91-2
Fórmula molecular C8 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 174.19
Nombre IUPAC Etil 4-acetiloxibutanoato
SMILES CCOC(=O)CCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Acetoxybutanoate
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-3-11-8(10)5-4-6-12-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0892