Learn More
Etil 4-acetamidobenzoato, TRC
Código de producto. 30133802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133802 25 g 25 g
30012273 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89470025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5338-44-3
Fórmula molecular C11 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Sinónimo N-Acetylbenzocaine, Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, ethyl ester, Benzoic acid, p-acetamido-, ethyl ester (6CI,8CI), 4'-Carbethoxyacetanilide, Ethyl 4-acetamidobenzoate, Ethyl 4-acetylaminobenzoate, Ethyl N-acetyl-4-aminobenzoate, N-(4-(Ethoxycarbonyl)phenyl)acetamide, NSC 28987, NSC 3160
Nombre IUPAC Etil 4-acetamidobenzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylbenzocaine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895