Learn More
4-Acetamido-3-nitrobenzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494477 5 g 5 g
11484477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20488.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175204-17-8
Fórmula molecular C11H12N2O5
Peso molecular (g/mol) 252.23
Número MDL MFCD00173758
Clave InChI AQEATNDLNBFMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-acetylamino-3-nitrobenzoate, ethyl 4-acetamido-3-nitro-benzoate, 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyz, ethyl-4-acetamido-3-nitrobenzoate, ethyl4-acetamido-3-nitrobenzoate
PubChem CID 2826598
Nombre IUPAC 4-Acetamido-3-nitrobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-acetamido-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 95°C to 97°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.23
Porcentaje de pureza 97%