Learn More
Etil 4-(8-cloro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato, TRC
Código de producto. 30386589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386589 10 mg
30384407 2.5 mg
30373034 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90277510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133330-56-0
Fórmula molecular C22 H21 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 380.87
Sinónimo 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Ethyl 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylate
Nombre IUPAC etil 4-(8-clorobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3C=Cc4cccnc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-8,11,14H,2,9-10,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1292