Learn More
4,6-Dihidroxi-5-nitronicotinato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437067 250 mg 250 miligramos
15427067 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34136.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6317-97-1
Fórmula molecular C8H8N2O6
Peso molecular (g/mol) 228.16
Número MDL MFCD01765414
Clave InChI JBTWWCUXSHUDEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, 4,6-dihydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-hydroxy-5-nitro-4-oxo-1h-pyridine-3-carboxylate, ethyldihydroxynitronicotinate, ethyl4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, ethyl 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 54694073
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(O)=C(C1=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate
Punto de fusión 243°C to 246°C
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 4-hidroxi-5-nitro-6-oxo-1H-piridina-3-carboxilato de etilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza 97%