Learn More
4,6-Dicloroquinolina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445478 1 g 1 g
15494896 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59231.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21168-41-2 | Molecular Formula: C12H9Cl2NO2 | Molecular Weight: 270.11 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21168-41-2
Fórmula molecular C12H9Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 270.11
Número MDL MFCD00173348
Clave InChI BSSNTDZRVNQGDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylate, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, ethyl-4, 6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 1479087
Nombre IUPAC 4,6-dicloroquinolina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.11
Porcentaje de pureza 97%