Learn More
4,6-Dicloropiridazina-3-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4,6-Dichloropyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 679406-03-2 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,6-Dichloropyridazine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4,6-Dichloro-3-pyridazinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2N2O2/c1-2-13-7(12)6-4(8)3-5(9)10-11-6/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nnc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloropiridazina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 221.041 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.981 |