Learn More
4,6-Dicloro-5-nitronicotinato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10617970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10617970 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10617970 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00298DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4, 6-dichloro-5-nitronicotinate
CAS 154012-15-4
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C8H6Cl2N2O4
Número MDL MFCD09842620
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate, 4,6-dichloro-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl4,6-dichloro-5-nitronicotinate, ethyl4,6-dichloro-5-nitro-3-pyridinecarboxlate, 4,6-dichloro-5-nitro-nicotinic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonyl-3-nitropyridine, ethyl 4,6-dichloro-5-nitro-3-pyridinecarboxylate
Clave InChI VMNMZVKEDHEOEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(Cl)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-5-nitropiridina-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 265.05
PubChem CID 21781755
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.05