Learn More
4,6,8-tricloroquinolina-3-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 31602-08-1 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl3 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl3NO2/c1-2-18-12(17)8-5-16-11-7(10(8)15)3-6(13)4-9(11)14/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc2c(Cl)cc(Cl)cc2c1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,6,8-tricloroquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.556 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.962 |