Learn More
4,6,8-Tricloroquinolina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494986 250 mg 250 miligramos
15465658 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59369.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31602-08-1
Fórmula molecular C12H8Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 304.55
Número MDL MFCD00173373
Clave InChI HAPRHXIRCWGCIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6,8-trichloro-, ethyl ester, acmc-209hnw, ethyl 4,6,8-trichloro-3-quinolinecarboxylate
PubChem CID 709528
Nombre IUPAC 4,6,8-tricloroquinolina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C(Cl)=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.56
Porcentaje de pureza 97%