Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidina-5-carboxilato de etilo-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate-d6 |
| CAS | 1189696-04-5 |
| Fórmula molecular | C18H16D6FN3O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22FN3O4S/c1-6-26-17(23)14-15(11(2)3)20-18(22(4)27(5,24)25)21-16(14)12-7-9-13(19)10-8-12/h7-11H,6H2,1-5H3/i4D3,5D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(c1nc(C(C)C)c(C(=O)OCC)c(n1)c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-6-propan-2-il-2-[trideuteriometil(trideuteriometilsulfonil)amino]pirimidina-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 401.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1692 |