Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(metilsulfonil)pirimidina-5-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrim |
| CAS | 147118-28-3 |
| Fórmula molecular | C17 H19 F N2 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylsulfonyl-pyrimidine-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19FN2O4S/c1-5-24-16(21)13-14(10(2)3)19-17(25(4,22)23)20-15(13)11-6-8-12(18)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-2-metilsulfonil-6-propan-2-ilpirimidina-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 366.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.105 |