Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(metilsulfonil)pirimidina-5-carboxilato de etilo-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate-d6 |
| CAS | 1185128-49-7 |
| Fórmula molecular | C17H13D6FN2O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid Ethyl Ester-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19FN2O4S/c1-5-24-16(21)13-14(10(2)3)19-17(25(4,22)23)20-15(13)11-6-8-12(18)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(c1nc(nc(c2ccc(F)cc2)c1C(=O)OCC)S(=O)(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-6-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-il)-2-metilsulfonilpirimidina-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 372.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1426 |