Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-amino-pirimidina-5-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-amino-pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 712320-67-7 |
| Fórmula molecular | C16 H18 F N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-amino-pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18FN3O2/c1-4-22-15(21)12-13(9(2)3)19-16(18)20-14(12)10-5-7-11(17)8-6-10/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20) |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(nc(N)nc1c2ccc(F)cc2)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-(4-fluorofenil)-6-propan-2-ilpirimidina-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 303.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1383 |