Learn More
4,4-dimetil-3-oxovalerato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488627 100 g 100 g
11478627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19752.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17094-34-7 | C9H16O3 | 172.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17094-34-7
Fórmula molecular C9H16O3
Peso molecular (g/mol) 172.22
Número MDL MFCD00042886
Clave InChI VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pivaloylacetate, ethyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid ethyl ester, pivaloylacetic acid ethyl ester, ethyl 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, ethyl ester, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethylpivaloylacetate, pubchem19816
PubChem CID 86950
Nombre IUPAC 4,4-dimetil-3-oxopentanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Densidad 0.967
Punto de ebullición 88°C to 90°C (10 mmHg)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.22
Porcentaje de pureza 97%