Learn More
4,4-difluoroacetoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4,4-Difluoroacetoacetate |
| CAS | 352-24-9 |
| Fórmula molecular | C6H8F2O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ethyl 4,4-Difluoro-3-oxobutyrate, 4,4-Difluoro-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, 4,4-Difluoro-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, 4,4-Difluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4-Difluoro-3-oxobutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8F2O3/c1-2-11-5(10)3-4(9)6(7)8/h6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C(F)F |
| Nombre IUPAC | Etil 4,4-difluoro3-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 166.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0442 |