Learn More
Alfa Aesar™ 4,4-Difluoroacetoacetato de etilo, 98 %
Código de producto. 15484577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15484577 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15484577 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H31922.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4-difluoroacetoacetate
CAS 352-24-9
Fórmula molecular C6H8F2O3
Número MDL MFCD00039277
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Sinónimo ethyl 4,4-difluoroacetoacetate, ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate, ethyl difluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4-difluoro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl4,4-difluoro-3-oxobutyrate, ethyl 4,4-difluoro-3-oxo-butanoate, 4,4-difluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4-difluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl4,4-difluoro-3-oxobutanoate, pubchem21933
Clave InChI CBDPWKVOPADMJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)F
Nombre IUPAC Etil 4,4-difluoro3-oxobutanoato
Peso molecular (g/mol) 166.124
PubChem CID 67697
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 98%