Learn More
4,4,4-Trifluorocrotonato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328345 1 g 1 g
11338345 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10285.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25597-16-4 | C6H7F3O2 | 168.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25597-16-4
Fórmula molecular C6H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 168.12
Número MDL MFCD00009903
Clave InChI ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl4,4,4-trifluorocrotonate, e-ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluoro-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5371261
Nombre IUPAC (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Densidad 1.125
Punto de ebullición 113°C to 115°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Índice de refracción 1.3601
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 1707262
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.12
Porcentaje de pureza 98%