Learn More
4,4,4-Trifluorocrotonato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10125800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio; 1 g
Código de producto.
10125800 Frasco de vidrio; 1 g
1 options
Código de producto. 10125800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307360010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 25597-16-4
Color Incolora
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 115.0°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H7F3O2
Fórmula lineal CF3CH=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.3591 to 1.3611
Número MDL MFCD00009903
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.12
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl4,4,4-trifluorocrotonate, e-ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluoro-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, 2e
Clave InChI ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
Nombre IUPAC etil (2E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 168.12
PubChem CID 5371261
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación