Learn More
4,4,4-Trifluorobutirato de etilo, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10077492 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10077492 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10077492 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309650050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
CAS 371-26-6
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 127.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H9F3O2
Fórmula lineal CF3CH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.3510 to 1.3530
Número MDL MFCD00041398
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.16
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
Clave InChI PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluorobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 170.13
PubChem CID 2733273
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido