Learn More
4,4,4-Trifluorobutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307756 1 g 1 g
11317756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11399.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 371-26-6 | C6H9F3O2 | 170.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-26-6
Fórmula molecular C6H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 170.131
Número MDL MFCD00041398
Clave InChI PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 2733273
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluorobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
Densidad 1.16
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Índice de refracción 1.352
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 1769215
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.13
Porcentaje de pureza 98%