Learn More
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235010 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10232892 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119030250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-31-6
Fórmula molecular C6H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 184.11
Número MDL MFCD00000424
Clave InChI OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
Nombre IUPAC etilo 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4, 4, 4-trifluoroacetoacetate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -39.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 131.0°C (709.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3COCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.3750 to 1.3780
Cantidad 25 mL
Beilstein 03, II, 425
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.