Learn More
4,4,4-trifluoro-3-Hidroxibutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11313356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313356 50 g 50 g
11303356 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12753.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-30-5
Fórmula molecular C6H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 186.13
Número MDL MFCD00040842
Clave InChI ZWEDFBKLJILTMC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoate, 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-, ethyl ester, acmc-209irs, acmc-20al28, ksc496k8b
PubChem CID 136210
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-3-hidroxibutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Punto de fusión 23°C
Punto de ebullición 90°C to 91°C (50 mmHg)
Índice de refracción 1.3745
Cantidad 50 g
Beilstein 1708105
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.13
Porcentaje de pureza 97%