Learn More
4,4,4-Trifluoro-3-hidroxi-2-metilbutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384356 5 g 5 g
11374356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19969.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91600-33-8 | Molecular Formula: C7H11F3O3 | Molecular Weight: 200.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91600-33-8
Fórmula molecular C7H11F3O3
Peso molecular (g/mol) 200.157
Número MDL MFCD00190634
Clave InChI MFRIOKNLYRUYHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-hydroxy-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutanoate, ethyl-4,4,4-trifluor-3-hydroxy-2-methylbutanoat, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-hydroxy-2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyrate, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 533787
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-2-metilbutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)C(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyrate
Punto de ebullición 180°C to 184°C
Cantidad 5 g
Beilstein 6194166
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.16
Porcentaje de pureza 97%