Learn More
4,4,4-Trifluoro-2-metilacetoacetato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368386 1 g 1 g
11378386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17335.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 344-00-3 | C7H9F3O3 | 198.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-00-3
Fórmula molecular C7H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 198.141
Número MDL MFCD00190635
Clave InChI YLRGPBKEZVHOAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 125, acmc-20al0w, ethyl 2-methyltrifluoroacetoacetate, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro acetoacetate, ethyl alpha-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, ethyl 3-keto-2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxo-butanoate
PubChem CID 2737204
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-2-metil-3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate
Densidad 1.258
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Índice de refracción 1.37
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 1783620
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.14
Porcentaje de pureza 96%