Learn More
4,4,4-Trifluoro-2-butinoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133394 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10133394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399325000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle4, 4, 4-trifluoro-2-butynoate
CAS 79424-03-6
Color Incolora
Densidad 1.62g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5F3O2
Fórmula lineal CF3C2CCO2CH2CH3
Número MDL MFCD00192167
Cantidad 500 mg
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate, 4,4,4-trifluoro-2-butynoic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-but-2-ynoic acid ethyl ester, pubchem10880, acmc-1bc5r, ethyl4,4,4-trifluoro-2-butynoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynate, trifluoro-2-butynoic acid ethyl ester, ethyl 4,4,4-trifluorobutynoate, ethyl 4,4,4-tris fluoranyl but-2-ynoate
Clave InChI SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluorobut-2-inoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 166.099
PubChem CID 3597254
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.